Documentos clave
PHR2004
Supelco
Chlorpheniramine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile, 2-(4-CHLOROPHENYL)-4-(DIMETHYLAMINO)-2-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]BUTANENITRILE
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 522,00
US$ 522,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 522,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
293.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 522,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000436
familia API
chlorpheniramine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)