1122722
USP
Chloroxylenol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Chloro-3,5-xylenol, 2-Chloro-3,5-dimethylphenol
Seleccione un Tamaño
US$ 1.610,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.610,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chloroxylenol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(cc(cc1C)C)O
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-6(2)8(9)7(10)4-5/h3-4,10H,1-2H3
Clave InChI
ZXPLGLMEXWSLCX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)