Documentos clave
8.18734
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
for synthesis
Sinónimos:
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, p-Chloro-m-xylenol
About This Item
Fórmula lineal:
4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
201-793-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
potencia
3830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (0.2 g/L in H2O)
bp
246 °C/1013 hPa
mp
114-116 °C
temperatura de transición
flash point 132 °C
densidad
0.67 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1c(cc(cc1C)O)C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Clave InChI
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 117 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1