1105315
USP
Chicoric Acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Cichoric acid
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chicoric acid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
Clave InChI
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Echinacea angustifolia
- Echinacea pallida
- Echinacea purpurea Aerial Parts
- Echinacea purpurea Root
- Echinacea Species Dry Extract Capsules
- Echinacea Species Dry Extract Tablets
- Echinacea Species Powder Capsules
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)