1096021
USP
Carbinoxamine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
US$ 1.420,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.420,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
carbinoxamine
fabricante / nombre comercial
USP
disponibilidad
not available in (Sales restrictions may apply)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Carbinoxamine Maleate
- Carbinoxamine Maleate Tablets
Nota de análisis
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)