1082956
USP
Butane-1,3-diol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
presión de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
familia API
butane-1,3-diol
temp. de autoignición
741 °F
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)