Documentos clave
8.01532
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-786-5
NACRES:
NA.22
bp:
228 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
385 °C
potencia
1525 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.95-18.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
83.2 cSt(20 °C)
bp
228 °C/1013 hPa
mp
19.5-20.0 °C
temperatura de transición
flash point 115 °C
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Non-Isocyanate Route Synthesis of Polyester Polyureas: Investigation into the synthesis of polyester polyureas through a non-isocyanate route using 1,4-Butanediol, focusing on developing polymers with combined properties for industrial and environmental applications (Zheng L et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
273.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
134 °C - closed cup