1082639
USP
Butyl stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Stearic acid butyl ester
Seleccione un Tamaño
US$ 240,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 240,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
butyl stearate
fabricante / nombre comercial
USP
densidad
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Clave InChI
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Butyl Palmitostearate
- Butyl Stearate
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)