1076385
USP
Brinzolamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(R)-4-Amino-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide ethandioate
Seleccione un Tamaño
US$ 1.950,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.950,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
brinzolamide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S]1(=O)(=O)N(C[C@@H](c2c1[s]c(c2)[S](=O)(=O)N)N)CCCOC
InChI
1S/C10H17N3O5S3/c1-18-4-2-3-13-6-8(11)7-5-9(20(12,14)15)19-10(7)21(13,16)17/h5,8H,2-4,6,11H2,1H3,(H2,12,14,15)/t8-/m0/s1
Clave InChI
MVBJPOIMDXIBKC-QMMMGPOBSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Brinzolamide
- Brinzolamide Ophthalmic Suspension
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)