Merck
1667406
USP
Timolol maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Timolol maleate salt, S-(−)-1-(t-Butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-2-propanol maleate salt, Timolol hydrogen maleate
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 544,00
US$ 544,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 544,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24N4O3S · C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
432.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 544,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
timolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
Clave InChI
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Timolol maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate Ophthalmic Solution
  • Timolol Maleate
  • Timolol Maleate Ophthalmic Solution
  • Timolol Maleate Tablets
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)