1.00981
Alcohol bencílico
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Bencenometanol
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
liquid
temp. de autoignición
817 °F
envase
pkg of 190 L stainless steel drum (1009816190)
pkg of 2.5 L glass bottle (1009812500)
pkg of 25 L stainless steel drum (1009816025)
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - DIN 51758
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.