1048506
USP
Beclomethasone dipropionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
beclometasone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Clave InChI
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Aplicación
- Beclomethasone Dipropionate Compounded Oral Solution
- Betamethasone Dipropionate
- Betamethasone Dipropionate Cream
- Betamethasone Dipropionate Lotion
- Betamethasone Dipropionate Ointment
- Betamethasone Valerate
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Adrenal gland,Immune system,Bone
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)