Y0002264
N-Nitrosodi-n-propylamine solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-Nitrosodi-n-propylamine solution
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
EDQM
concentración
in methanol
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(N=O)(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
YLKFDHTUAUWZPQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.