Y0002195
Deferasirox impurity F
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Hydrazinobenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
familia API
deferasirox
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
218 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)