246395
4-Hydrazinobenzoic acid
97%
Sinónimos:
(4-Carboxyphenyl)hydrazine, (p-Carboxyphenyl)hydrazine, 4-Hydrazinylbenzoic acid, p-Hydrazinobenzoic acid
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydrazine
cadena SMILES
NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?