Y0002037
Chlorobutanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorobutanol
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C
InChI
1S/C4H7Cl3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
Clave InChI
OSASVXMJTNOKOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)