Documentos clave
Y0002001
Benzathine phenoxymethylpenicillin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H2N2 · 2C16H18N2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
922.98
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
penicillin & derivatives
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S6[C@H]7N([C@H](C6(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]7NC(=O)COc8ccccc8.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]4NC(=O)COc5ccccc5.[N+H2](CC[N+H2]Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C16H18N2O5S.C16H20N2/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2/t2*11-,12+,14-;/m11./s1
Clave InChI
BBTOYUUSUQNIIY-ANPZCEIESA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Benzathine phenoxymethylpenicillin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)