The solution stability for this product has not been determined. However, a similar product 13752 states that solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for more lengthy periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days. The material is soluble in H2O at 100 mg/mL.
PHR2642
Penicillin G Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Penicillin G sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. B0900000
traceable to USP 1502701
familia API
penicillin & derivatives
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 300 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Clave InChI
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
at what temperature should this be stored after reconstitution?
1 answer-