Documentos clave
SU860213
Supelco
2in1 KIT, Vials with polypropylene screw cap and septum
pkg of 100, volume 4 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black polypropylene screw cap (with 8.5 mm center hole)
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100
disponibilidad
not available in USA
D.E. × Al
14.7 mm × 45 mm
membrana de goma grosor
1.5 mm
volumen
4 mL
Adaptador
thread for 13-425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)