27211
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 15 mL, clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
21 mm × 70 mm
volumen
15 mL
Adaptador
thread for 18-400
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)