Documentos clave
SU860113
Supelco
Snap Top Seals
cap size 11 mm, clear polyethylene (with 6.0 mm hole), blue PTFE/white silicone (with slit)
Sinónimos:
Snap Cap Vial Closures
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
blue PTFE/white silicone (with slit)
clear polyethylene (with 6.0 mm hole)
tamaño del tapón
11 mm
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
disponibilidad
not available in USA
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diám. × grosor
11 mm × 1.0 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)