Documentos clave
SU860105
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
descripción
durometer: 45° shore A
Características
closure type crimp seal
open center
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
20 mm × 3.0 mm
Adaptador
thread for 20 mm
compatibilidad
for use with CTC CombiPAL
Otras notas
Recommended for: CTC Combi-PAL.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)