Documentos clave
508438
Supelco
Headspace Vials, Rounded Bottom
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22 mm × 45 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
clear glass vial
round bottom
descripción
beveled finish
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
22 mm × 45 mm × 12.5 mm
volumen
10 mL
Adaptador
thread for 20 mm
compatibilidad
for use with PerkinElmer
Aplicación
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)