Documentos clave
HS120116
Nitrogen-free weighing papers
W × L 3 × 3 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120116
An × L
3 × 3 in.
color
white
Descripción general
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. What is the thickness of this butter paper?
    1 answer
    1. The thickness of this weighing paper is 0.0015” or 0.038 mm.