Documentos clave
SU860015
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
20 mm × 3.0 mm
Adaptador
thread for 20 mm
compatibilidad
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
Otras notas
Recommended for: CTC Combi-PAL.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)