Merck
SAAR5885124
Ácido sulfúrico
95-99%, univAR
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352322
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
Línea del producto
univAR
Ensayo
95-99%
envase
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LCA)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LP)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR5885124LL)
bp
~290 °C (lit.)
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)