SAAR5823820
Sodium metabisulfite
univAR™
Sinónimos:
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Productos recomendados
product line
univAR™
packaging
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5823820EM)
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)