SAAR5821010
Acetato de sodio trihydrate
univAR™
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Productos recomendados
product line
univAR™
autoignition temp.
1112 °F
packaging
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5821010EM)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)