Merck
SAAR2236020
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate
univAR
Sinónimos:
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato disodium salt dihydrate, Etilenodiaminotetraacetato de disodio dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
UNSPSC Code:
12352107
product line
univAR
packaging
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2236020EM)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
Storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Quelante de cationes divalentes. Inhibe las enzimas, como las metaloproteasas, que requieren cationes divalentes para ser activas.
Analysed reagent
For laboratory use only
Legal Information
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)