Merck
SAAR1863040
Dietiléter
univAR
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
bp:
34.6 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Línea del producto
univAR
temp. de autoignición
320 °F
lim. expl.
36.5 %
envase
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1863040LC)
pkg of 25 L (SAAR1863040ME)
dilution
(for laboratory use only)
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)