Documentos clave
SAAR1461090
Buffer solution
pH 9.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
packaging
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461090KF)
pH
9.00±0.02 (20 °C±0.1)
storage temp.
15-25°C
Application
For laboratory use only
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)