Merck
SAAR1021001
Ácido acético
90%, univAR
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
vapor density
2.07 (vs air)
product line
univAR
assay
90%
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
packaging
pkg of 25 L (SAAR1021001ME)
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Legal Information
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)