PS2026
Fosetyl-aluminium
technical grade
Sinónimos:
Aluminum tris(O-ethylphosphonate)
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
envase
ampule of 100 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-2026
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
[Al+3].CCO[PH]([O-])=O.CCO[PH]([O-])=O.CCO[PH]([O-])=O
InChI
1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
ZKZMJOFIHHZSRW-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)