Merck
PHR9171
Supelco
4-Aminobenzyl alcohol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Benzocaine impurity A (PhEur), 4-(Hydroxymethyl)aniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 580,00
US$ 580,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 580,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Beilstein:
2078680
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 580,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
60-65 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Clave InChI
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)