PHR9056
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
5-Nitrosalicylic acid, Anilotic acid
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
mesalazine
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
228-230 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Clave InChI
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicación
Otras notas
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)