BP1075
Mesalazine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Aminosalicylic acid, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
mesalazine, mesalamine
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
536.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
280 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)