Merck
PHL89792
6-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
[6]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 877,00
US$ 877,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 877,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
276.37
Beilstein:
2056098
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 877,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
Clave InChI
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)