Merck
PHL83911
10-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
[10]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-tetradecen-3-one, 10-Shogaol
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 515,00
US$ 515,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 515,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H32O3
Número de CAS:
Peso molecular:
332.48
Beilstein:
20347696
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 515,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(/C=C\CCCCCCCCC)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
InChI
1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(22)15-13-18-14-16-20(23)21(17-18)24-2/h11-12,14,16-17,23H,3-10,13,15H2,1-2H3/b12-11-
Clave InChI
FADFGCOCHHNRHF-VAWYXSNFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2