Documentos clave
PHL89768
Protopanaxatriol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
20S-Protopanaxatriol, 20(S)-APPT, g-PPT
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 506,00
US$ 506,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 506,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H52O4
Número de CAS:
Peso molecular:
476.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 506,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H]2[C@@]([C@]3([C@@H]([C@@]4([C@@H]([C@H](C3)O)C([C@H](CC4)O)(C)C)C)C1)C)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Clave InChI
SHCBCKBYTHZQGZ-PHFGEWBZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A metabolites of ginsenoside, protopanaxatriol (g-PPT), could modulate endothelial cell functions through the glucocorticoid receptor (GR) and oestrogen receptor (ER).
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)