Merck
PHL89767
Protopanaxadiol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(20S)-Protopanaxadiol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 423,00
US$ 423,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 423,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H52O3
Número de CAS:
Peso molecular:
460.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 423,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Nivel de calidad
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@]2([C@@]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(C([C@H](CC4)O)(C)C)CC3)C)C1)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-19(2)10-9-15-29(7,33)23-13-17-28(6)20-11-12-22-26(3,4)24(31)14-16-27(22,5)21(20)18-25(32)30(23,28)8/h10,20-25,31-33H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22?,23-,24+,25-,27-,28-,29+,30-/m1/s1
Clave InChI
SOFRKDBOODGBCL-LNTRKWQZSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)