PHL89750
Panaxadiol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β,12β,20R)-20,25-Epoxydammarane-3,12-diol
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]4([H])[C@]2(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)O5)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-25(2)13-9-14-30(8,33-25)19-10-16-29(7)24(19)20(31)18-22-27(5)15-12-23(32)26(3,4)21(27)11-17-28(22,29)6/h19-24,31-32H,9-18H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Clave InChI
PVLHOJXLNBFHDX-XHJPDDKBSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)