Merck
PHL89539
Resveratrol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4′,5-trihidroxi-trans-estilbeno, 5-[(1E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]-1,3-bencenodiol
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 367,00
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 367,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Clave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicación
Inhibidor selectivo de de COX−1.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)