Y0001194
Resveratrol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3,4′,5-trihidroxi-trans-estilbeno, 5-[(1E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]-1,3-bencenodiol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
resveratrol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Clave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)