Merck
PHL89513
Swertiamarine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Swertiamarin, (4aR,5R,6S)-5-Ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-4a-hydroxy1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 4,4a,5,6-Tetrahydro-4aα-hydroxy-1-oxo-5β-vinyl-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-6-yl β-D-glucopyranoside, Swertiamarine, Swertiamaroside
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 519,00
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 519,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22O10
Número de CAS:
Peso molecular:
374.34
Beilstein:
55278
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C3[C@]([C@H]2C=C)(CCOC3=O)O
InChI
1S/C16H22O10/c1-2-7-14(24-6-8-13(21)23-4-3-16(7,8)22)26-15-12(20)11(19)10(18)9(5-17)25-15/h2,6-7,9-12,14-15,17-20,22H,1,3-5H2/t7-,9+,10+,11-,12+,14-,15-,16+/m0/s1
Clave InChI
HEYZWPRKKUGDCR-QBXMEVCASA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)