Merck
PHL85887
Cephaeline dihydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(−)-Cephaeline dihydrochloride, NSC 32944
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 327,00
US$ 327,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 327,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38N2O4 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
539.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 327,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H]21C(CC([C@H](C2)CC)C[C@H]4[N+H2]CCc5c4cc(c(c5)O)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C28H38N2O4.2ClH/c1-5-17-16-30-9-7-19-13-27(33-3)28(34-4)15-22(19)24(30)11-20(17)10-23-21-14-26(32-2)25(31)12-18(21)6-8-29-23;;/h12-15,17,20,23-24,29,31H,5-11,16H2,1-4H3;2*1H/t17-,20?,23+,24?;;/m0../s1
Clave InChI
YAOHSWWVTZSRQM-ILYWHXRNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)