C0700000
Cephaëline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(−)-Cephaeline dihydrochloride, NSC 32944
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ipecacuanha
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H]21C(CC([C@H](C2)CC)C[C@H]4[N+H2]CCc5c4cc(c(c5)O)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C28H38N2O4.2ClH/c1-5-17-16-30-9-7-19-13-27(33-3)28(34-4)15-22(19)24(30)11-20(17)10-23-21-14-26(32-2)25(31)12-18(21)6-8-29-23;;/h12-15,17,20,23-24,29,31H,5-11,16H2,1-4H3;2*1H/t17-,20?,23+,24?;;/m0../s1
Clave InChI
YAOHSWWVTZSRQM-ILYWHXRNSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)