Merck
PHL85879
Guvacine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,2,5,6-Tetrahydronicotinic acid hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
163.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
cadena SMILES
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
Clave InChI
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GABA uptake inhibitor.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)