Merck
PHL85753
Isoviolanthin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6-C-Rhamnosyl 8-C-glucosylapigenin, 6-C-Rhamnosylvitexin, Apigenin 6-C-rhamnoside 8-C-glucoside, Vitexin 6-C-rhamnoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 779,00
US$ 779,00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 779,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O14
Número de CAS:
Peso molecular:
578.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 779,00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c(c[c](c3c(c(c2O)[C@@H]5O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]5O)O)O)C)O)=O)c4ccc(cc4)O)O)O)O)CO
Clave InChI
TWBWSPDILHVKEV-RSPRXDBDSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)