Merck
PHL85748
Glucomoringin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Potassium 4-rhamnosyloxybenzylglucosinolate
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 497,00
US$ 497,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 497,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28KNO14S2
Número de CAS:
Peso molecular:
609.66
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 497,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2ccc(cc2)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C20H29NO14S2.K/c1-8-13(23)15(25)17(27)19(32-8)33-10-4-2-9(3-5-10)6-12(21-35-37(29,30)31)36-20-18(28)16(26)14(24)11(7-22)34-20;/h2-6,8,11,13-28H,7H2,1H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t8-,11+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20-;/m0./s1
Clave InChI
UMTJDLRWZSLIRI-ZXXSMENNSA-M
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)