Merck
PHL85531
Theacrine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,3,7,9-Tetramethyluric acid, 1,3,7,9-Tetramethyl-2,6,8-trihydroxypurine
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 325,00
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 325,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
224.22
Beilstein:
270155
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(c2[n]([c]([n]([c](c2[n]([c]1=O)C)=O)C)=O)C)C
InChI
1S/C9H12N4O3/c1-10-5-6(11(2)8(10)15)12(3)9(16)13(4)7(5)14/h1-4H3
Clave InChI
QGDOQULISIQFHQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)